(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (S)-1-Boc-2-Azetidinemethanol, (S)-1-Boc-2-azetidinemethanol, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azetidinemethanol
B2123-1G B2123-100MG
TCIAB2123-1GEA 1302 EUR
TCIAB2123-1G TCIAB2123-100MG
(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol ≥95.0% (por GC)
(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol
Formula: C₉H₁₇NO₃
MW: 187.2362 g/mol
Número MDL: MFCD03093620
Núm. CAS: 161511-85-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -72.0 to -76.0 deg (C=1, MeOH)