2-(4-Bromobutyl)-1,3-dioxolane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5-Bromovaleraldehyde Ethylene Acetal
B2128-25G B2128-5G
TCIAB2128-25GEA 522 EUR
TCIAB2128-25G TCIAB2128-5G
2-(4-Bromobutyl)-1,3-dioxolane ≥95.0% (por GC)
2-(4-Bromobutyl)-1,3-dioxolane
Formula: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02093454
Núm. CAS: 87227-41-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %