Methyl (S)-(-)-3-bromoisobutyrate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B2140-1G
B2140-5G
TCIAB2140-1GEA
78
EUR
TCIAB2140-1G
TCIAB2140-5G
Methyl (S)-(-)-3-bromoisobutyrate ≥97.0% (por GC)
Methyl (S)-(-)-3-bromoisobutyrate
Formula:
C₅H₉BrO₂ Pto. de inflamación: 73°C |
Número MDL:
MFCD00064487 Núm. CAS: 98190-85-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Optical purity (GC) | min. 99.0 ee% |
Specific rotation [a]20/D | -13.0 to -19.0 deg (neat) |