(R)-(+)-3-Benzyloxy-1,2-propanediol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (R)-(+)-Glycerol alpha-Benzyl Ether, (R)-3-(Benzyloxy)propane-1,2-diol
B2141-1G B2141-100MG
TCIAB2141-1GEA 98 EUR
TCIAB2141-1G TCIAB2141-100MG
(R)-(+)-3-Benzyloxy-1,2-propanediol ≥98.0% (por GC)
(R)-(+)-3-Benzyloxy-1,2-propanediol
Formula: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00067260
Núm. CAS: 56552-80-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%