2-Bromofenilhidracinio cloruro ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B2147-5G B2147-25G
TCIAB2147-5GEA 57 EUR
TCIAB2147-5G TCIAB2147-25G
2-Bromofenilhidracinio cloruro ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Bromofenilhidracinio cloruro
Formula: C₆H₈BrClN₂
Número MDL: MFCD00012926
Núm. CAS: 50709-33-6
EINECS: 256-728-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water (Vaporization methoed) max. 5.0 %