N-Bromosaccharin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-Dioxide, 2-Bromobenzo[d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
B2152-25G B2152-5G
TCIAB2152-25GEA 468 EUR
TCIAB2152-25G TCIAB2152-5G
N-Bromosaccharin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N-Bromosaccharin
Formula: C₇H₄BrNO₃S
MW: 262,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03844772
Núm. CAS: 35812-01-2
EINECS: 252-737-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %