(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B2165-1G
B2165-25G
B2165-5G
TCIAB2165-1GEA
30
EUR
TCIAB2165-1G
TCIAB2165-25G
TCIAB2165-5G
(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone ≥98.0% (por GC)
(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
Formula:
C₁₃H₁₅NO₃ MW: 233,2631 g/mol |
Número MDL:
MFCD00269687 Núm. CAS: 131685-53-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Melting point | 43.0 to 47.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -95.0 to -110.0 deg (C=1, EtOH) |