(S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (4S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Benzyl-3-propionyloxazolidin-2-one
B2166-1G B2166-5G
TCIAB2166-1GEA 35 EUR
TCIAB2166-1G TCIAB2166-5G
(S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone ≥96.0% (por GC)
(S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
Formula: C₁₃H₁₅NO₃
MW: 233,27 g/mol
Número MDL: MFCD00269688
Núm. CAS: 101711-78-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +98.0 to +108.0 deg (C=1, EtOH)