1-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-propanol ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2180-25G B2180-5G
TCIAB2180-25GEA 319 EUR
TCIAB2180-25G TCIAB2180-5G
1-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-propanol ≥93.0% (por GC)
1-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-propanol
Formula: C₇H₁₇NO₃
Pto. Ebullición: 145°C
Pto. de inflamación: 113°C
Número MDL: MFCD00009725
Núm. CAS: 6712-98-7
EINECS: 229-764-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 93.0 %