[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dichloro[1,3-bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II)
B2192-1G B2192-5G
TCIAB2192-1GEA 71 EUR
TCIAB2192-1G TCIAB2192-5G
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride
Formula: C₂₇H₂₆Cl₂P₂Pd
MW: 589.77 g/mol
Número MDL: MFCD03844773
Núm. CAS: 59831-02-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %