Bis[ɑ,ɑ-bis(trifluoromethyl)benzenemethanolato]diphenylsulphur ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Martin Sulphurane
B2200-1G B2200-5G
TCIAB2200-1GEA 70 EUR
TCIAB2200-1G TCIAB2200-5G
Bis[ɑ,ɑ-bis(trifluoromethyl)benzenemethanolato]diphenylsulphur ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Bis[alpha,alpha-bis(trifluoromethyl)benzenemethanolato]diphenylsulphur
Formula: C₃₀H₂₀F₁₂O₂S
MW: 672.53 g/mol
Pto. de fusión: 111°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00010662
Núm. CAS: 32133-82-7
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %