(R,R)-2,6-Bis(4-isopropyl-2-oxazolin-2-yl)pyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,6-Bis((R)-4-isopropyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)pyridine, (+)-2,6-Bis[(4R)-4-(i-propyl)-2-oxazolin-2-yl]pyridine, (R)-(i-Pr)-pybox, (R,R)-2,2'-(2,6-Pyridinediyl)bis(4-isopropyl-2-oxazoline)
B2217-250MG B2217-5G B2217-1G
TCIAB2217-250MGEA 42 EUR
TCIAB2217-250MG TCIAB2217-5G TCIAB2217-1G
(R,R)-2,6-Bis(4-isopropyl-2-oxazolin-2-yl)pyridine ≥98.0% (por GC)
(R,R)-2,6-Bis(4-isopropyl-2-oxazolin-2-yl)pyridine
Formula: C₁₇H₂₃N₃O₂
MW: 301,39 g/mol
Número MDL: MFCD01321334
Núm. CAS: 131864-67-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C