2,6-Bis((S)-4-phenyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)pyridine ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(S,S)-Ph-pybox, (-)-2,6-Bis[(4S)-4-phenyl-2-oxazolin-2-yl]pyridine
B2220-1G
B2220-250MG
TCIAB2220-1GEA
290
EUR
TCIAB2220-1G
TCIAB2220-250MG
2,6-Bis((S)-4-phenyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)pyridine ≥95.0% (by HPLC)
2,6-Bis((S)-4-phenyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)pyridine
Formula:
C₂₃H₁₉N₃O₂ MW: 369,42 g/mol |
Número MDL:
MFCD01863586 Núm. CAS: 174500-20-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Melting point | 170.0 to 174.0 deg-C |