1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Dichloro[bis(1,2-diphenylphosphino)ethane]nickel(II)
B2225-1G B2225-25G B2225-5G
TCIAB2225-1GEA 17 EUR
TCIAB2225-1G TCIAB2225-25G TCIAB2225-5G
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride ≥96.0% (by titrimetric analysis)
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride
Formula: C₂₆H₂₄Cl₂NiP₂
MW: 528,016 g/mol
Número MDL: MFCD00013313
Núm. CAS: 14647-23-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %