N-tert-Butylbenzenesulphenamide ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B2240-1G B2240-25G B2240-5G
TCIAB2240-1GEA 31 EUR
TCIAB2240-1G TCIAB2240-25G TCIAB2240-5G
N-tert-Butylbenzenesulphenamide ≥96.0% (por GC)
N-tert-Butylbenzenesulphenamide
Formula: C₁₀H₁₅NS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03844776
Núm. CAS: 19117-31-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %