3,5-Bis(3,5-dimethoxybenzyloxy)benzyl bromide ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B2247-1G
B2247-5G
TCIAB2247-1GEA
139
EUR
TCIAB2247-1G
TCIAB2247-5G
3,5-Bis(3,5-dimethoxybenzyloxy)benzyl bromide ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
3,5-Bis(3,5-dimethoxybenzyloxy)benzyl bromide
Formula:
C₂₅H₂₇BrO₆ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD04038410 Núm. CAS: 176650-93-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |