Bis(neopentyl glycolato)diboron ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5,5,5',5'-Tetramethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborinane), 2-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
B2254-1G B2254-25G B2254-5G
TCIAB2254-1GEA 16 EUR
TCIAB2254-1G TCIAB2254-25G TCIAB2254-5G
Bis(neopentyl glycolato)diboron ≥98.0% (por GC)
Bis(neopentyl glycolato)diboron
Formula: C₁₀H₂₀B₂O₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02093062
Núm. CAS: 201733-56-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 193.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency