4,4'-Bis[di(3,5-xylyl)amino]-4''-phenyltriphenylamine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-(4-Biphenylyl)-N,N-bis[4-[di(3,5-xylyl)amino]phenyl]amine
B2269-1G B2269-100MG
TCIAB2269-1GEA 1127 EUR
TCIAB2269-1G TCIAB2269-100MG
4,4'-Bis[di(3,5-xylyl)amino]-4''-phenyltriphenylamine ≥98.0% (by HPLC)
4,4'-Bis[di(3,5-xylyl)amino]-4''-phenyltriphenylamine
Formula: C₅₆H₅₃N₃
MW: 768,06 g/mol
Número MDL: MFCD03844780
Núm. CAS: 249609-49-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%