2-Benzyloxy-1,3-propanediol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(Benzyloxy)propane-1,3-diol, 2-O-Benzylglycerol, Glycerol 2-Benzyl Ether
B2271-1G B2271-5G
TCIAB2271-1GEA 126 EUR
TCIAB2271-1G TCIAB2271-5G
2-Benzyloxy-1,3-propanediol ≥97.0% (por GC)
2-Benzyloxy-1,3-propanediol
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Número MDL: MFCD00075493
Núm. CAS: 14690-00-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C