1,1'-[Biphenyl-4,4'-diylbis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)dibromide ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B2279-1G B2279-100MG
TCIAB2279-1GEA 327 EUR
TCIAB2279-1G TCIAB2279-100MG
1,1'-[Biphenyl-4,4'-diylbis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)dibromide ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
1,1'-[Biphenyl-4,4'-diylbis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)dibromide
Formula: C₃₄H₂₈Br₂N₄
Número MDL: MFCD06797054
Núm. CAS: 2232875-70-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %