1,1'-[Biphenyl-4,4'-diylbis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)bis(hexafluorophosphate) ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B2280-100MG
B2280-500MG
TCIAB2280-100MGEA
162
EUR
TCIAB2280-100MG
TCIAB2280-500MG
1,1'-[Biphenyl-4,4'-diylbis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)bis(hexafluorophosphate) ≥98.0% (by HPLC)
1,1'-[Biphenyl-4,4'-diylbis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)bis(hexafluorophosphate)
Formula:
C₃₄H₂₈F₁₂N₄P₂ Pto. de fusión: 154°C |
Número MDL:
MFCD06797055 Núm. CAS: 134815-78-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |