1,2-Bis(3-indenyl)ethane ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B2281-1G
B2281-5G
TCIAB2281-1GEA
22
EUR
TCIAB2281-1G
TCIAB2281-5G
1,2-Bis(3-indenyl)ethane ≥98.0% (by HPLC)
1,2-Bis(3-indenyl)ethane
Formula:
C₂₀H₁₈ |
Número MDL:
MFCD00191814 Núm. CAS: 18657-57-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 121.0 to 126.0 deg-C |