2,6-Bis(4-fluorobenzylidene)cyclohexanone ≥96.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2,6-Bis(4-fluorobenzal)cyclohexanone
B2282-25G
B2282-5G
TCIAB2282-25GEA
211
EUR
TCIAB2282-25G
TCIAB2282-5G
2,6-Bis(4-fluorobenzylidene)cyclohexanone ≥96.0% (by HPLC)
2,6-Bis(4-fluorobenzylidene)cyclohexanone
Formula:
C₂₀H₁₆F₂O MW: 310,34 g/mol |
Número MDL:
MFCD00112608 Núm. CAS: 62085-74-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |