trans,trans-1,5-Bis(4-fluorophenyl)-1,4-pentadien-3-one ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(1E,4E)-1,5-Bis(4-fluorophenyl)penta-1,4-dien-3-one, trans,trans-Bis(4-fluorobenzylidene)acetone, trans,trans-Bis(4-fluorobenzal)acetone, trans,trans-Bis(4-fluorostyryl) Ketone
B2283-25G
B2283-5G
TCIAB2283-25GEA
284
EUR
TCIAB2283-25G
TCIAB2283-5G
trans,trans-1,5-Bis(4-fluorophenyl)-1,4-pentadien-3-one ≥98.0% (by HPLC)
trans,trans-1,5-Bis(4-fluorophenyl)-1,4-pentadien-3-one
Formula:
C₁₇H₁₂F₂O MW: 270,28 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00298485 Núm. CAS: 53369-00-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 152.0 to 156.0 deg-C |