Ethyl-1-benzylpyrrole-3-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B2284-1G B2284-5G
TCIAB2284-1GEA 76 EUR
TCIAB2284-1G TCIAB2284-5G
Ethyl-1-benzylpyrrole-3-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Ethyl-1-benzylpyrrole-3-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06797056
Núm. CAS: 128259-47-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %