1,2-Bis[2-methylbenzo[b]thiophen-3-yl]-3,3,4,4,5,5-hexafluoro-1-cyclopentene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B2287-100MG B2287-1G
TCIAB2287-100MGEA 82 EUR
TCIAB2287-100MG TCIAB2287-1G
1,2-Bis[2-methylbenzo[b]thiophen-3-yl]-3,3,4,4,5,5-hexafluoro-1-cyclopentene ≥97.0% (por GC)
1,2-Bis[2-methylbenzo[b]thiophen-3-yl]-3,3,4,4,5,5-hexafluoro-1-cyclopentene
Formula: C₂₃H₁₄F₆S₂
MW: 468,48 g/mol
Número MDL: MFCD06656279
Núm. CAS: 137814-07-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a903fb9e006e684937102f165b8423f22667fb1&vid=1a903fb9e006e684937102f165b8423f22667fb1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 157.0 to 162.0 deg-C