4-tert-Butylthiacalix[4]arene ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tetra-tert-butyl(tetrahydroxy)tetrathiacalix[4]arene
B2296-1G B2296-5G
TCIAB2296-1GEA 31 EUR
TCIAB2296-1G TCIAB2296-5G
4-tert-Butylthiacalix[4]arene ≥98.0% (by HPLC)
4-tert-Butylthiacalix[4]arene
Formula: C₄₀H₄₈O₄S₄
MW: 721,06 g/mol
Número MDL: MFCD04038412
Núm. CAS: 182496-55-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Lambda max. 294.0 to 297.0 nm (THF)
Absorbance (E1%1cm) min. 280 (THF, 294.0 to 297.0 nm)