Acetato de 2-etilhexilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
B23257.AK
B23257.AU
B23257.AKEA
27.2
EUR
B23257.AK
B23257.AU
Acetato de 2-etilhexilo ≥99%
Acetato de 2-etilhexilo
Purity: 99%
CAS No.: 103-09-3
Molecular Formula: C10H20O2
Formula Weight: 172.27
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4200
Odour: Pleasant
Melting Point: -45°
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 1758321
Merck Reference: 14,6763
MDL No.: MFCD00027249
Formula:
C₁₀H₂₀O₂ MW: 172.27 g/mol Pto. Ebullición: 199…200 °C Pto. de fusión: –45 °C Densidad: 0.870 Pto. de inflamación: 76 °C (169 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00027249 Núm. CAS: 103-09-3 EINECS: 203-079-1 Índice Merck: 12,06860 |