4-Bromocrotonic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: trans-4-Bromo-2-butenoic Acid, (E)-4-Bromobut-2-enoic acid
B2298-1G B2298-5G
TCIAB2298-1GEA 121 EUR
TCIAB2298-1G TCIAB2298-5G
4-Bromocrotonic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Bromocrotonic acid
Formula: C₄H₅BrO₂
MW: 164,99 g/mol
Pto. de fusión: 74°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00082701
Núm. CAS: 13991-36-1
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency