N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-nitrobenzenesulphonamide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
B2303 B2303-1G B2303-25G B2303-5G
TCIAB2303EA 0 EUR
TCIAB2303 TCIAB2303-1G TCIAB2303-25G TCIAB2303-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-nitrobenzenesulphonamide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-nitrobenzenesulphonamide
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₆S
Número MDL: MFCD06796217
Núm. CAS: 198572-71-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %