4-tert-Butylsulphonylcalix[4]arene ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Tetra-tert-butyl(tetrahydroxy)tetrasulphonylcalix[4]arene, 15,35,55,75-Tetra-tert-butyl-12,32,52,72-tetrahydroxy-2,4,6,8-tetrathia-1,3,5,7(1,3)-tetrabenzenacyclooctaphane 2,2,4,4,6,6,8,8-octaoxide
B2312-1G
B2312-5G
TCIAB2312-1GEA
145
EUR
TCIAB2312-1G
TCIAB2312-5G
4-tert-Butylsulphonylcalix[4]arene ≥98.0% (by HPLC)
4-tert-Butylsulphonylcalix[4]arene
Formula:
C₄₀H₄₈O₁₂S₄ MW: 849,05 g/mol |
Número MDL:
MFCD06797060 Núm. CAS: 204190-49-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |