(1R,2R)-1,2-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)ethylenediamine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (1R,2R)-1,2-Diamino-1,2-dimesitylethane, (1R,2R)-1,2-Dimesitylethylenediamine
B2316-100MG B2316-500MG
TCIAB2316-100MGEA 119 EUR
TCIAB2316-100MG TCIAB2316-500MG
(1R,2R)-1,2-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)ethylenediamine ≥97.0% (por GC)
(1R,2R)-1,2-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)ethylenediamine
Formula: C₂₀H₂₈N₂
MW: 296,46 g/mol
Número MDL: MFCD06797063
Núm. CAS: 425615-42-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +190.0 to +215.0 deg (C=1,CH2Cl2)
Solubility in Dichloromethane almost transparency