Acetato de 2-etilhexilo zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
MQ200
8.14342.1000 8.14342.0250
8.14342.1000EA 43.5 EUR
8.14342.1000 8.14342.0250
Acetato de 2-etilhexilo zS, Sigma-Aldrich®
Acetato de 2-etilhexilo
Formula: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172.27 g/mol
Pto. Ebullición: 198
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 0.8726 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00027249
Núm. CAS: 103-09-3
EINECS: 203-079-1
Índice Merck: 12,06860
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -92 °C
Molar Mass 172.26 g/mol
Boiling Point 199 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.28 hPa (20 °C)
Flash Point 85 °C
Refractive Index 1.4204 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.76 - 8.14 %(V)
Density 0.872 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 268 °C