(1S,2S)-1,2-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)ethylenediamine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B2317-100MG
B2317-500MG
TCIAB2317-100MGEA
92
EUR
TCIAB2317-100MG
TCIAB2317-500MG
(1S,2S)-1,2-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)ethylenediamine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
(1S,2S)-1,2-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)ethylenediamine
Formula:
C₂₀H₂₈N₂ |
Número MDL:
MFCD06797064 Núm. CAS: 186769-18-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 83.0 to 87.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -190 to -215 deg (C=1,CH2Cl2) |