2-[4-(tert-Butyldimethylsilyloxymethyl)-2-nitrophenoxy]acetic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
B2322-1G B2322-100MG
TCIAB2322-1GEA 492 EUR
TCIAB2322-1G TCIAB2322-100MG
2-[4-(tert-Butyldimethylsilyloxymethyl)-2-nitrophenoxy]acetic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-[4-(tert-Butyldimethylsilyloxymethyl)-2-nitrophenoxy]acetic acid
Formula: C₁₅H₂₃NO₆Si
Número MDL: MFCD04117911
Núm. CAS: 308815-83-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %