9-Bromononanoic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B2323-1G B2323-5G
TCIAB2323-1GEA 32 EUR
TCIAB2323-1G TCIAB2323-5G
9-Bromononanoic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
9-Bromononanoic acid
Formula: C₉H₁₇BrO₂
Pto. Ebullición: 174°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00046564
Núm. CAS: 41059-02-3
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C