Ethyl-9-bromononanoate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 9-Bromononanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 9-bromononanoate
B2324-1G B2324-5G
TCIAB2324-1GEA 128 EUR
TCIAB2324-1G TCIAB2324-5G
Ethyl-9-bromononanoate ≥95.0% (por GC)
Ethyl-9-bromononanoate
Formula: C₁₁H₂₁BrO₂
MW: 265.19 g/mol
Pto. Ebullición: 180°C
Número MDL: MFCD06797065
Núm. CAS: 28598-81-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dbb3b90de863cac5e62b0f45d606c113a806b95&vid=9dbb3b90de863cac5e62b0f45d606c113a806b95&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %