3-Bromo-3,3-difluoropropene ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3,3-Difluoro-3-bromopropene
B2333-1G B2333-5G
TCIAB2333-1GEA 168 EUR
TCIAB2333-1G TCIAB2333-5G
3-Bromo-3,3-difluoropropene ≥95.0% (por GC)
3-Bromo-3,3-difluoropropene
Formula: C₃H₃BrF₂
MW: 156,96 g/mol
Pto. Ebullición: 42°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042185
Núm. CAS: 420-90-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %