Bis(2,4,6-trimethylpyridine)bromonium hexafluorophosphate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
B2358-1G B2358-5G
TCIAB2358-1GEA 80 EUR
TCIAB2358-1G TCIAB2358-5G
Bis(2,4,6-trimethylpyridine)bromonium hexafluorophosphate ≥98.0% (by HPLC)
Bis(2,4,6-trimethylpyridine)bromonium hexafluorophosphate
Formula: C₁₆H₂₂BrF₆N₂P
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 188944-77-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=830113adcd280b8e8975b90c3cbfe2682f8dd5d5&vid=830113adcd280b8e8975b90c3cbfe2682f8dd5d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%