Bis(2,4,6-trimethylpyridine)iodonium hexafluorophosphate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
B2359-1G B2359-5G
TCIAB2359-1GEA 35 EUR
TCIAB2359-1G TCIAB2359-5G
Bis(2,4,6-trimethylpyridine)iodonium hexafluorophosphate ≥98.0% (by HPLC)
Bis(2,4,6-trimethylpyridine)iodonium hexafluorophosphate
Formula: C₁₆H₂₂F₆IN₂P
MW: 514,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 113119-46-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%