2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: racemic-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, rac-BINAP, (+/-)-(1,1'-Binaphthalene-2,2'-diyl)bis(diphenylphosphine), (±)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (+/-)-BINAP
B2383-25G B2383-5G
TCIAB2383-25GEA 348 EUR
TCIAB2383-25G TCIAB2383-5G
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥97.0% (por GC)
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Formula: C₄₄H₃₂P₂
MW: 622,67 g/mol
Pto. de fusión: 282°C
Número MDL: MFCD00010805
Núm. CAS: 98327-87-8
Índice Merck: 14,01223
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %