4-tert-Butoxyphenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Hydroquinone Mono-tert-butyl Ether
B2390-1G B2390-5G
TCIAB2390-1GEA 58 EUR
TCIAB2390-1G TCIAB2390-5G
4-tert-Butoxyphenol ≥98.0% (por GC)
4-tert-Butoxyphenol
Formula: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Número MDL: MFCD02183556
Núm. CAS: 2460-87-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 155.0 deg-C