9,9-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)fluorene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4,4'-(9H-Fluorene-9,9-diyl)bis(2-methylphenol), 4,4'-(9-Fluorenylidene)di(o-cresol)
B2396-25G B2396-250G
TCIAB2396-25GEA 73 EUR
TCIAB2396-25G TCIAB2396-250G
9,9-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)fluorene ≥98.0% (por GC)
9,9-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)fluorene
Formula: C₂₇H₂₂O₂
MW: 378,47 g/mol
Número MDL: MFCD04038046
Núm. CAS: 88938-12-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 222.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency