sec-Butyl ethyl ether ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B2399-25G B2399-250G
TCIAB2399-25GEA 97 EUR
TCIAB2399-25G TCIAB2399-250G
sec-Butyl ethyl ether ≥97.0% (por GC)
sec-Butyl ethyl ether
Formula: C₆H₁₄O
Pto. Ebullición: 82°C
Número MDL: MFCD00053773
Núm. CAS: 2679-87-0
EINECS: 220-234-9
UN: 1179
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %