tert-Butyl-N-(2-hydroxypropyl)carbamate ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-(2-Hydroxypropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, 1-(tert-Butoxycarbonylamino)-2-propanol, 1-(Boc-amino)-2-propanol, tert-Butyl (2-hydroxypropyl)carbamate
B2418-25G B2418-5G
TCIAB2418-25GEA 315 EUR
TCIAB2418-25G TCIAB2418-5G
tert-Butyl-N-(2-hydroxypropyl)carbamate ≥98.0% (by total nitrogen basis)
tert-Butyl-N-(2-hydroxypropyl)carbamate
Formula: C₈H₁₇NO₃
Número MDL: MFCD02093569
Núm. CAS: 95656-86-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %