Bis(4-biphenylyl)amine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Di([1,1'-biphenyl]-4-yl)amine, 4,4'-Iminobis(biphenyl), Bis-biphenyl-4-yl-amine
B2429-1G B2429-5G
TCIAB2429-1GEA 21 EUR
TCIAB2429-1G TCIAB2429-5G
Bis(4-biphenylyl)amine ≥98.0% (por GC)
Bis(4-biphenylyl)amine
Formula: C₂₄H₁₉N
MW: 321,42 g/mol
Número MDL: MFCD08276279
Núm. CAS: 102113-98-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 211.0 deg-C