Biotin hydrazide ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanehydrazide
B2431-25MG
B2431-100MG
TCIAB2431-25MGEA
45
EUR
TCIAB2431-25MG
TCIAB2431-100MG
Biotin hydrazide ≥98.0% (by HPLC)
Biotin hydrazide
Formula:
C₁₀H₁₈N₄O₂S MW: 258.34 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00078532 Núm. CAS: 66640-86-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Protein labeling test (qualitative methoed) | to pass test |