4-Benzylthiomorpholine-1,1-dioxide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B2434-25G
B2434-5G
TCIAB2434-25GEA
147
EUR
TCIAB2434-25G
TCIAB2434-5G
4-Benzylthiomorpholine-1,1-dioxide ≥98.0% (por GC)
4-Benzylthiomorpholine-1,1-dioxide
Formula:
C₁₁H₁₅NO₂S |
Núm. CAS:
26475-66-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Solubility in Acetone | almost transparency |