1,4-Fenilenbis(trimetilsilano) ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1,4-Phenylenebis(trimethylsilane)
B2463-5G
B2463-25G
TCIAB2463-5GEA
28
EUR
TCIAB2463-5G
TCIAB2463-25G
1,4-Fenilenbis(trimetilsilano) ≥97.0% (por GC)
1,4-Fenilenbis(trimetilsilano)
Formula:
C₁₂H₂₂Si₂ Pto. Ebullición: 194°C |
Número MDL:
MFCD00015592 Núm. CAS: 13183-70-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 92.0 to 96.0 deg-C |