2-(Benzyloxy)acetaldehyde 95,0 GC_ASSAY_METHOD Stabilised
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (Benzyloxy)acetaldehyde, Benzyloxyacetaldehyde
Estabilización: Catechol_stab
B2481-1G B2481-5G
TCIAB2481-1GEA 37 EUR
TCIAB2481-1G TCIAB2481-5G
2-(Benzyloxy)acetaldehyde 95,0 GC_ASSAY_METHOD Stabilised
2-(Benzyloxy)acetaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150.177 g/mol
Pto. Ebullición: 120°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191779
Núm. CAS: 60656-87-3
EINECS: 262-349-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a33b68e80496aa957b9e42cad9c68346b485b2d&vid=1a33b68e80496aa957b9e42cad9c68346b485b2d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %